Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
245-246 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99% (HPLC) | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥99% (HPLC) | assay 97% | assay 97% |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: insoluble, acetone: moderately soluble, benzene: very slightly soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: very slightly soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| mp 245-246 °C (lit.) | mp 190-193 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) | mp 285-288 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group - | functional group - | functional group amine, thioether |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?