Merck
542695
Sigma-Aldrich
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
113-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4ClNO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chlorotiofen-2-sulfonamid jest aromatycznym sulfonamidem. Podlega katalizowanej przez Rh tlenowej N-alkilacji z alkoholem benzylowym, dając odpowiedni N-alkilowany sulfonamid.
Zastosowanie
5-chlorotiofen-2-sulfonamid może być stosowany w syntezie bicyklo[4.2.1]nonanów niezawierających benzofenu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tim Sparey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 375-379 (2007-12-07)
Bridgehead substituted derivatives of bicyclo[4.2.1]nonanes were synthesized and shown to be potent inhibitors of gamma-secretase. Two related series were synthesized to explore the SARs. More potent compounds were found in the non-benzofused series compared with the benzofused series. One compound
Rhodium-catalyzed aerobic N-alkylation of sulfonamides with alcohols.
Feng SL, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22(9), 1021-1024 (2011)
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and