Merck
M79700
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyrrolidinone
98%
Wybierz wielkość
10 G
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
301,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
bp
248 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-2-3-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
YVIVRJLWYJGJTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)