Merck
541826
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(Cl2C6H3S)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
66-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
Klucz InChI
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide is also known as 3,3′,5,5′-tetrachlorodiphenyl disulfide.
Zastosowanie
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulphide may be used in the synthesis of 3-(3-((3,5-dichlorophenyl)thio)-6-methyl-1H-indol-2-yl)propanoic acid.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manunya Nuth et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(8), 3235-3246 (2013-03-27)
Smallpox constitutes a major bioterrorism threat, which underscores the need to develop antiviral drugs for rapid response in the event of an attack. Viral processivity factors are attractive drug targets in being both specific and essential for their cognate DNA