900958
B3PYMPM
sublimed
Synonim(y):
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-3-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine, 4,6-Bis(3,5-di-3-pyridinylphenyl)-2-methylpyrimidine, 4,6-Bis(3,5-di-3-pyridylphenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (sublimed)
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>150 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.