Przejdź do
790907
TmPyPB
98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,5-Tri(m-pyridin-3-ylphenyl)benzene, 1,3,5-Tris(3-pyridyl-3-phenyl)benzene, 3,3′-[5′-[3-(3-pyridinyl)phenyl][1,1′:3′,1′′-terphenyl]-3,3′′-diyl]bispyridine, Tm3PyPB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H27N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
powder
mp
195-200 °C
SMILES string
C1(C2=CC=CC(C3=CN=CC=C3)=C2)=CC(C4=CC=CC(C5=CN=CC=C5)=C4)=CC(C6=CC=CC(C7=CN=CC=C7)=C6)=C1
InChI
1S/C39H27N3/c1-7-28(34-13-4-16-40-25-34)19-31(10-1)37-22-38(32-11-2-8-29(20-32)35-14-5-17-41-26-35)24-39(23-37)33-12-3-9-30(21-33)36-15-6-18-42-27-36/h1-27H
InChI key
CINYXYWQPZSTOT-UHFFFAOYSA-N
General description
TmPyPB (1,3,5-Tri(m-pyridin-3-ylphenyl)benzene) is a high-purity electron-transport and hole/exciton-blocking material with an assay of 98% (HPLC). With a molecular weight of 537.65 g/mol, TmPyPB exhibits high electron mobility (10-4 to 10-3 cm2 V-1 s-1) and a high triplet energy level of 2.75 eV, making it ideal for applications in highly efficient phosphorescent organic light-emitting diodes (OLEDs).[1][2]
Preparation Note:
Store TmPyPB in a cool, dry place, away from light to maintain its stability and effectiveness. Handle the powder with appropriate personal protective equipment, including gloves and eye protection, to ensure safety during use.
Application
Electron-transport and hole/exciton-blocking materail with high electron mobility (10-4-10-3 cm2 V-1 s-1) and high triplet energy level (2.75 eV) for highly efficient phosphorescent OLEDs application.
Features and Benefits
  • High Purity: Assay of 98% (HPLC) ensures reliable performance in electronic applications.
  • Excellent Electron Mobility: High electron mobility (10-4 to 10-3 cm2 V-1 s-1) enhances device efficiency and performance.
  • High Triplet Energy Level: A triplet energy level of 2.75 eV allows for effective use in phosphorescent OLEDs, improving light emission efficiency.
  • Versatile Applications: Ideal for use as an electron-transport layer and hole/exciton-blocking material in OLEDs, enhancing overall device functionality.
  • Multiple Size Options: Available in various SKUs, including 1 g and other sizes, providing flexibility to meet different research and application needs.
  • Stable Chemical Properties: Maintains stability under appropriate storage conditions, ensuring long-term usability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693014907073SML1179
description
98% (HPLC)
description
technical grade
description
-
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
195-200 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
description
Emissive Layer
description
-
description
PL-295, 379 nm (in CH2Cl2)
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)