Przejdź do
805459
DPEPO
Synonim(y):
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] ether oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H28O3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
276-281 °C
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 2.0 eV 
OLED device performance
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-OXD (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
  • Max. EQE: 14.9 %
, ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-TDZ (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
  • Max. EQE: 10.0 %
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=C(OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)=O)C=CC=C3
InChI
1S/C36H28O3P2/c37-40(29-17-5-1-6-18-29,30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)39-34-26-14-16-28-36(34)41(38,31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
InChI key
ATTVYRDSOVWELU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
806781701874556696
description
-
description
-
description
97%
description
sublimed grade, 99%
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
mp
276-281 °C
mp
272-277 °C
mp
173-178 °C
mp
279-283 °C (lit.)
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 2.0 eV 
orbital energy
HOMO 6.2 eV , LUMO 2.7 eV 
orbital energy
LUMO 2.4 eV , HOMO 6.1 eV 
orbital energy
HOMO 5.5 eV , LUMO 2.4 eV 
assay
98%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
OLED device performance
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-TDZ (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
  • Max. EQE: 10.0 %
, ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-OXD (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
  • Max. EQE: 14.9 %
OLED device performance
ITO/MoO3/NPB/methyl-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1976 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.3 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
, ITO/MoO3/NPB/isopro-BTPE/TPBi/LiF/Al(ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1127 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.7 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
, ITO/MoO3/NPB/Cz-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9911 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 4.9 V
, ITO/MoO3/NPB/Ph-BTPE/TPBi/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 6497 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
OLED device performance
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 28718 Cd/m2
  • Max. EQE: 19.8 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
, ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
OLED device performance
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
description
Emissive Layer
description
Electron Transport Layer
description
Emissive Layer
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)