Przejdź do
B82804
11-Bromoundecanoic acid
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
183,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-602-9
Beilstein/REAXYS Number:
1767205
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
183,00 zł
Cena katalogowa244,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
InChI key
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 11-Bromoundecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)