Przejdź do
324728
Ethyl 6-bromohexanoate
99%
Synonim(y):
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-085-2
Beilstein/REAXYS Number:
1756051
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 6-bromohexanoate is an ω-bromoacid ester.
Application
Ethyl 6-bromohexanoate was used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It was also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
Other Notes
May darken in storage
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
136.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.3 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
25542-62-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)