Kluczowe dokumenty
200999
12-Bromododecanoic acid
97%
Synonim(y):
12-Bromolauric acid
Wybierz wielkość
1300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1300,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
mp
52-55 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
Klucz InChI
YYKBWYBUCFHYPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)