Merck
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
114-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
Klucz InChI
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Zastosowanie
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)