Przejdź do
E2750
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-462-1
Beilstein/REAXYS Number:
3915112
MDL number:
Assay:
≥98%
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-188 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15381581005D8006
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)