Przejdź do
49699
Hybriscan D kit
Listeria monocytogenes, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Listeria monocytogenes HybriScanD, FastScan Listeria monocytogenes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Listeria spp.
Manufacturer/tradename:
(HybriScan)
Application(s):
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HybriScanD Listeria monocytogenes, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Features and Benefits
Sensitivity (after pre enrichment): 1 cfu/25g
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
556614971216593
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Legionella spp.
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
microbiology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49699-96TESTS04061835497195