Merck
533033
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H2(Br)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
76-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
Klucz InChI
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3