Merck
162515
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
Wybierz wielkość
25 G
142,10 zł
142,10 zł
Cena katalogowa203,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
142,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Beilstein:
2079486
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
142,10 zł
Cena katalogowa203,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2-fluorobenzylowy ulega utlenieniu przy użyciu tlenku grafitu pod wpływem promieniowania ultradźwiękowego, dając 2-fluorobenzaldehyd[1].
Zastosowanie
Alkohol 2-fluorobenzylowy został użyty do katalizowanego przez Nafion-H otrzymywania eterów difenylometylowych alkoholi[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nafion-catalyzed preparation of benzhydryl ethers.
Stanescu MA and Varma RS.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7307-7309 (2002)
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the boiling point of this product?
    1 answer
    1. The boiling point of the product is 199 - 200 °C at 1013 hPa.
      Helpful?
  2. What is the melting point and boiling point of this product?
    1 answer
    1. The boiling point is 199 - 200 °C at 1013 hPa. Please see section 9 of the Safety Data Sheet for physical and chemical properties: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/162515. This product is a liquid at room temperature. The melting/freezing point is not determined.