Merck
188735
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
262-109-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
79-82 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI key
VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dichlorobenzyl alcohol was used in the preparation of 3,5-dichlorophenylacetonitrile via reaction with boiling SOCl2, followed by reaction with NaCN. It was also used in the synthesis of tert-butyl 2-cyano-3-(3,5-dichlorophenyl)-propanoate via Iridium-catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)