Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł 459,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
459,75 zł
Cena katalogowa613,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, hydroxyl, nitrile
SMILES string
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
InChI key
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 96% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.27 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| mp 63-68 °C | mp 113-117 °C | mp 50-55 °C | mp 92-99 °C |
| functional group hydroxyl, fluoro, nitrile | functional group iodo, fluoro, nitrile | functional group fluoro, nitrile, iodo | functional group iodo, fluoro, nitrile |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?