Merck
714615
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
97%
Wybierz wielkość
5 G
391,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
391,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrFO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-35 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)