Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł 446,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-141-3
Beilstein/REAXYS Number:
1863156
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
446,25 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.628 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
1.5-2 °C (lit.)
density
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
SMILES string
Brc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromobiphenyl has been employed:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 1.5-2 °C (lit.) | mp 133-138 °C | mp - | mp - |
| form liquid | form powder | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.628 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index n20/D 1.662 (lit.) |
| bp 297-298 °C (lit.) | bp - | bp 84 °C (lit.) | bp 300 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?