Merck
528854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylaniline
98%
Synonim(y):
4-Chloro-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
98%
mp
82-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-3-methylaniline is halogenated aniline. It undergoes diazotization reaction with fluoroboric acid to afford 4-chloro-3-tolylphosphonic acid and bis(4-chloro-3-tolyl)phosphinic acid.
Zastosowanie
4-Chloro-3-methylaniline may be used to synthesize:
  • 4-chloro-3-tolylphosphonic acid
  • bis(4-chloro-3-tolyl)phosphinic acid
  • 4-chloro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
  • N-(4-chloro-3-methylphenyl)succinamic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irreversible enzyme inhibitors. CLXXVIII. Active-site-directed irreversible inhibitors of dihydrofolate reductase derived from 1-(4-benzyloxy-3-chlorophenyl)-4, 6-diamino-1, 2-dihydro-2, 2-dimethyl-s-triazine with a terminal sulfonyl fluoride.
Baker BR and Ashton WT.
Journal of Medicinal Chemistry, 13(6), 1161-1165 (1970)
N-(4-Chloro-3-methylphenyl) succinamic acid.
Chaithanya U, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(7), o2003-o2003 (2012)
Problems of Orientation in Arylphosphonic Acids. I. 3-Chloro-4-tolylphosphonic Acid1.
Freedman LD and Doak GO.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 1263-1265 (1965)
Dialkyl Esters of Acylphosphonic Acids1
Berlin K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 1265-1267 (1965)
Fourier transform infrared and FT-Raman spectral analysis and ab initio calculations for 4-chloro-2-methylaniline and 4-chloro-3-methylaniline.
Arjunan V and Mohan S.
Journal of Molecular Structure, 892(1), 289-299 (2008)