Merck
463477
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
Synonim(y):
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-679-8
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
59-64 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI key
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)