Merck
8.03269
4-metylo-1,3-fenylenodiamina
for synthesis
Synonim(y):
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-453-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.017 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
505 °C
potency
73 mg/kg LD50, oral (Rat), 650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
99 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
38 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
95-80-7
CAS No.
95-80-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803269025004022536380209
803269000504022536380193
803269100004027269003425