Kluczowe dokumenty
122831
2-Aminobenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)aniline
Wybierz wielkość
154,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
154,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
162 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Klucz InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?