522996
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
258-261 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1nc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
NXFQWRWXEYTOTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1