Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł 540,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł 1965,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-937-2
Beilstein/REAXYS Number:
112467
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
540,00 zł
Cena katalogowa720,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES string
Nc1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C2H5N5/c3-1-5-2(4)7-6-1/h(H5,3,4,5,6,7)
InChI key
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, also known as Guanazole is a heterocyclic compound and is commonly used as a building block in the synthesis of gallium complexes of tert-butyl-substituted acyclic and cyclic compounds. It is also being investigated as a corrosion inhibitor for copper.
Application
Inhibitor of DNA synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description NIST® SRM® 3119a |
| assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 202-205 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?