Przejdź do
718130
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
155-160 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
InChI key
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)