Przejdź do
375349
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
96,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
252-969-6
MDL number:
Assay:
98%
96,75 zł
Cena katalogowa129,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
LVFRCHIUUKWBLR-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine is identified as degradation product of sulfosulphuron in agricultural soil by ESI LC-MS/MS analysis. It was isolated as metabolite during the biodegradation of bensulphuron-methyl by Penicillium pinophilum by liquid chromatography-mass spectrometry. The FTIR and FT-Raman spectra of 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine has been reported. Hydrogen bonding in the molecules of 2-amino-4,6-di­methoxy­pyrimidine has been investigated.
Application
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine is suitable for use in the preparation of cocrystal 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine-anthranilic acid (1/1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
375357152730211737
description
98%
description
97%
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
94-96 °C (lit.)
mp
149-152 °C (lit.)
mp
-
mp
166-168 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)