Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
553,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
198-204 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
InChI key
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description - | description 0.25M |
| assay 97% | assay 96% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 198-204 °C (dec.) (lit.) | mp 253-258 °C | mp - | mp - |
| form powder | form solid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?