Merck
520942
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5156 (lit.)
bp
116 °C/0.7 mmHg (lit.)
gęstość
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(OCC)c1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New stibines containing acetal and formyl group: Platinum complex and unexpected oxastibol derivative.
Sharma P, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 579-584 (2006)
Stereoselective synthesis of 2, 3-epoxy alcohols mediated by a remote sulfinyl group.
Ruano JLG, et al.
Tetrahedron, 66(8), 1581-1585 (2010)