Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł 366,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-408-5
Beilstein/REAXYS Number:
907005
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 95% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.004 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.5318 (lit.) | refractive index n20/D 1.533 (lit.) | refractive index n20/D 1.529 (lit.) | refractive index - |
| bp 214 °C (lit.) | bp 226 °C (lit.) | bp 218-220 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Methylacetophenone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?