Przejdź do
309192
Rhenium(V) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ReCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.47
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-042-6
MDL number:
Form:
crystalline
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
concentration
50.0-53.0% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
SMILES string
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Re/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Application
Starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
450286336807520772
description
-
description
99.95% trace metals basis
description
crystalline
description
crystalline, ≥99.9% trace metals basis
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium
reaction suitability
core: iridium
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
concentration
50.0-53.0% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
concentration
-
concentration
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)