Merck
517690
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3-phenylpropane
1-Iodo-3-phenylpropane
97%
Synonim(y):
3-Iodopropylbenzene
Wybierz wielkość
5 G
619,00 zł
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
619,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5820 (lit.)
gęstość
1.530 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
phenyl
ciąg SMILES
ICCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Klucz InChI
RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(25), 4840-4849 (2000-12-22)
A series of analogues related to 1-[2-(diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine (2) and 1-¿2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl¿-4-(3-phenylpropyl)piperazine (3) (GBR 12935 and GBR 12909, respectively), in which the piperazine moiety was replaced by bridged piperazines for structural rigidity, has been designed, synthesized, and evaluated for their ability to
Thorsten Wilhelm et al.
Organic letters, 7(18), 4053-4056 (2005-08-27)
A new three-component, palladium-catalyzed domino reaction which gives access to meta-substituted arenes using aryl iodides and primary alkyl halides is reported. Various functional groups are tolerated on both the aryl iodide and alkyl halide. In addition, isotopic labeling studies provide
Synthesis of Aliphatic [carbonyl-11C] Esters Using [11C] Carbon Monoxide.
Itsenko O, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 17, 3830-3834 (2005)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review