Merck
474215
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
Synonim(y):
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl methacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
zawiera
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.346 (lit.)
tw
92 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter