Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł 213,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Cena katalogowa284,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
154-156 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 154-156 °C (lit.) | mp 81-84 °C (lit.) | mp 132-136 °C (lit.) | mp 34-38 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) | Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) | Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) | Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group chloro, ketone | functional group ketone |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?