Kluczowe dokumenty
923052
Copper(I) bromide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous bromide
Wybierz wielkość
463,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
463,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
gęstość
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)