Przejdź do
804533
2,2′-Bipyrazine
97%, powder
Synonim(y):
2,2′-Bipyrazinyl, 2,2′-Dipyrazinyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1702,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Bipyrazine,
assay
97%
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
185-188 °C
SMILES string
n1c(cncc1)c2nccnc2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8/h1-6H
InChI key
DFXNVSIALRDJHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-Bipyrazine (bpz) can be used as a ligand to synthesize strongly oxidizing photocatalysts. Ruthenium-based homoleptic tris(bipyrazyl) complex [(Ru(bpz)32+] derived from 2,2′-bipyrazine ligand can be used as an effective photocatalyst for oxidatively induced organic transformations. For instance, [(Ru(bpz)32+] is capable of promoting radical cation mediated Diels–Alder cycloadditions, radical thiol-ene couplings, photooxygenation reactions, and [3+2] cycloaddition reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D216305798533510556
description
-
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
description
95%
assay
97%
assay
≥99%
assay
99%
assay
95%
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
powder or granules, powder or crystals
form
powder or crystals (anhydrous)
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
185-188 °C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
112-116 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)