96662
Trihexyltetradecylphosphonium bromide
≥95%
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
≥95.0% (T)
Postać
solid
gęstość
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RJELOMHXBLDMDB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Preparation of ionic liquids via solvent-free anion metathesis reaction
- Preparation of tetraalkylphosphonium tungstophosphate and isopolytungstate Lindquist cluster anion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3