Merck
50807
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
DMPIIm
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.436 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
Postać fizyczna
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Inne uwagi
Exremely hydrophobic ionic liquid. Thermal properties of imidazolium ionic liquids[1]; interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid[2]
Informacje prawne
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H.L. Ngo et al.
Thermochimica Acta, 357, 97-97 (2000)
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)