Merck
557684
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-thienylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
5-Bromothiophene-2-boronic acid
Wybierz wielkość
5 G
262,50 zł
262,50 zł
Cena katalogowa375,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
262,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4BBrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
262,50 zł
Cena katalogowa375,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
95-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H4BBrO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
Klucz InChI
USJPOBDLWVCPGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions for the synthesis of benzotriazole-containing organic sensitizers and meso-Polyarylamide-BODIPY hybrids
  • Suzuki-Miyaura coupling for the synthesis of ratanhine
  • Microwave-assisted Sonogashira reactions for the synthesis of ethynylarylboronates
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Otsuka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(20) (2020-10-15)
We have established a novel analytical method for solvent polarity on resin surface by combining the synthesis of fluorescent solvatochromic resin with optical waveguide spectrometry. The fluorescent solvatochromic resin was obtained via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 4-iodobenzoic acid immobilized on Wang
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.