Merck
499382
Sigma-Aldrich
2-Pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrNZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)