Merck
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromek fenylocynku, Bromo(fenylo)cynk, Bromofenylocynk
Wybierz wielkość
50 ML
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)