Merck
497592
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(Cl)-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
Klucz InChI
KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyd jest podstawionym salicyladehydem.
Zastosowanie
Aldehyd 3-bromo-5-chlorosalicylowy może być stosowany w syntezie następujących związków na bazie Schiffa:
  • 2-bromo-4-chloro-6-[(E)-o-toliloiminometylo]fenol
  • 2-bromo-4-chloro-6-[(1-fenyloetylo)iminometylo]fenol
  • 2-bromo-4-chloro-6-[(E)-(2-chlorofenylo)iminometylo]fenol
  • rozpuszczalnik metanolu 2′-(3-bromo-5-chloro-2-hydroksybenzylideno)izonikotynohydrazydu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-Bromo-4-chloro-6-[(1-phenylethyl) iminomethyl] phenol.
Zhang X.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(11), o2084-o2084 (2008)
2-Bromo-4-chloro-6-[(E)-o-tolyliminomethyl] phenol.
Guo JB.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(10), o2689-o2689 (2010)
2-Bromo-4-chloro-6-[(E)-(2-chlorophenyl) iminomethyl] phenol.
Zhang X.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o667-o667 (2009)
2'-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzylidene) isonicotinohydrazide methanol solvate.
Tang CB.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(8), o1381-o1381 (2008)
Qing Liu et al.
Acta chimica Slovenica, 63(2), 279-286 (2016-06-23)
Two new cis-dioxomolybdenum(VI) complexes with general formula [MoO2L(MeOH)], where L = L1 = N'-(3,5-dibromo-2-hydroxybenzylidene)-4-trifluoromethylbenzohydrazide for complex 1, and L = L2 = N'-(3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-4-trifluoromethylbenzohydrazide for complex 2, have been synthesized and fully characterized on the basis of elemental analysis, FT-IR, molar