Merck
493449
Sigma-Aldrich
2-Benzofurancarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
1-Benzofuran-2-karbaldehyd, 2-Benzofuranokarbaldehyd, 2-Formylobenzofuran, Aldehyd kumarylowy, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyd, Benzo[b]furan-2-karboksaldehyd
Wybierz wielkość
1 G
369,00 zł
5 G
651,00 zł
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
369,00 zł
5 G
651,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.633 (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
Klucz InChI
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Benzofurancarboxaldehyd, znany również jako benzo[b]-2-furfural, jest α,β-nienasyconym aldehydem.
Zastosowanie
Aldehyd 2-benzofuranokarboksylowy może być stosowany do otrzymywania(E)-3-(benzofuran-2′-ylometyloideno)-1-metylo-2-indolinonu[1] i 1-(benzofuran-2-ylo)metanolu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrogenations without hydrogen: titania photocatalyzed reductions of maleimides and aldehydes.
Manley DW, et al.
Molecules (Basel), 19(9), 15324-15338 (2014)
Telescoped Enolate Arylation/HWE Procedure for the Preparation of 3-Alkenyl-Oxindoles: The First Synthesis of Soulieotine.
Millemaggi A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(18), 2947-2952 (2009)
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile