Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-982-6
Beilstein/REAXYS Number:
107704
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
173-175 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC) |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay ≥96.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.072 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?