Przejdź do
467030
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
Δ1-Tetrahydrobenzaldehyde, 1-Cyclohexenecarboxaldehyde, 1-Cyclohexenylaldehyde, 1-Formyl-1-cyclohexene, 1-Formylcyclohexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
294,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
294,75 zł
Cena katalogowa393,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
61 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4,6H,1-3,5H2
InChI key
OANSOJSBHVENEI-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde is an α,β-unsaturated aldehyde. It participates in the synthesis of benzopyrans.
Application
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde may be used in the synthesis of azomethine imines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
328367162167
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
61 °C/10 mmHg (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
bp
80-85 °C/18 mmHg (lit.), 190-192 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)