Merck
491829
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,α-d1
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzaldehyde-(carbonyl-13C,D)
Wybierz wielkość
250 MG
2730,00 zł
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CDO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1D
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KFNOGTNBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)