Merck
607371
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,d6
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6D513CDO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
178-179 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[13C]([2H])=O
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1D
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KPGMFROBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)