Przejdź do
423637
Benzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatriene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.940 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
room temp
SMILES string
[13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-IDEBNGHGSA-N
General description
Internal standard for benzene quantification in environmental and occupational exposure monitoring. Used in metabolic studies of benzene biotransformation. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
485632485330343765
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
mass shift
M+6
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mass shift
M+3
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
32488-44-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)