Merck
187313
Sigma-Aldrich
2-Naphthalenemethanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
79-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
Klucz InChI
MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Naftalenometanol został użyty jako marker w oznaczaniu krytycznego stężenia miceli anionowych środków powierzchniowo czynnych metodą elektroforezy kapilarnej[1]. Wykorzystano go w syntezie ksylozydów chronionych octanem[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anton Kulikov et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7611-7615 (2008-09-11)
Irradiation of alcohols, phenols, and carboxylic acids "caged" with the (3-hydroxy-2-naphthalenyl)methyl group results in fast (k(release) approximately = 10(5) s(-1)) release of the substrates with good quantum (Phi = 0.17-0.26) and chemical (>90%) yields. The initial byproduct of the photoreaction
T P Binder et al.
Molecular pharmacology, 33(4), 477-479 (1988-04-01)
Aryl sulfotransferase (AST) IV catalyzes the 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate-dependent sulfation of a variety of benzylic alcohols. Several molecular characteristics of benzylic alcohols were investigated for their ability to influence the catalytic efficiency of a homogeneous preparation of rat hepatic AST IV.
Karin Holmqvist et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(11), 3310-3317 (2013-04-23)
Proteoglycans (PGs) are important macromolecules in mammalian cells, consisting of a core protein substituted with carbohydrate chains, known as glycosaminoglycans (GAGs). Simple xylosides carrying hydrophobic aglycons can enter cells and act as primers for GAG chain synthesis, independent of the
Determination of critical micelle concentration of anionic surfactants by capillary electrophoresis using 2-naphthalenemethanol as a marker for micelle formation.
Nakamura H, et al.
Analytical Sciences, 14(2), 379-382 (1998)
Fanyu Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 1431-1431 (2020-03-20)
The production of 2D metal-organic frameworks (MOFs) with highly exposed active surfaces is of great importance for catalysis. Here we demonstrate the formation of MOF nanosheets by utilizing CO2 as a capping agent to control the oriented growth of MOF. This