Merck
490962
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
Wybierz wielkość
50 G
1102,00 zł
1102,00 zł
Cena katalogowa5510,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1102,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1102,00 zł
Cena katalogowa5510,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
5 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
masa cząsteczkowa
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)